Learn More
Brand™ Béchers en polypropylène de forme basse avec échelle imprimée en bleu
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
400 ml
500 ml
600 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Description
- Avec col évasé et bec verseur
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 25 ml |
Matériau | PP |
Incréments | 5 ml |
Graduated | Oui |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brand™ Béchers en polypropylène de forme basse avec échelle imprimée en bleu >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu