Learn More
Axygen™ Bouchons à vis avec joints toriques Axygen™
Choisissez la version à boucle ou sans boucle
87.55€ - 1131.72€
Spécification
Comprend | Joint torique |
---|---|
Matériau | En PP |
À utiliser avec (équipement) | Microtubes à centrifuger de 0,5 ml, 1,5 ml et 2 ml, modèles à jupe et sans jupe |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12759368
|
Axygen™
SCO-BR |
Marron | Non | Sans boucle |
795.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10328609
|
Axygen™
SCO-G |
Vert | Non | Sans boucle |
795.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12789368
|
Axygen™
SCO-C |
Transparent | Non | Sans boucle |
795.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12769378
|
Axygen™
SCO-LP-BR |
Marron | Non | À boucle |
810.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12729388
|
Axygen™
SCO-LP-O |
Orange | Non | À boucle |
810.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12759378
|
Axygen™
SCO-LP-B |
Bleu | Non | À boucle |
810.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12779378
|
Axygen™
SCO-LP-C |
Transparent | Non stérile | À boucle |
790.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12789388
|
Axygen™
SCO-LP-Y |
Jaune | Non | À boucle |
810.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10387849
|
Axygen™
SCO-R |
Rouge | Non | Sans boucle |
795.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10692261
|
Axygen™
SCO-Y |
Jaune | Non | Sans boucle |
795.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12799368
|
Axygen™
SCO-C-S |
Clear | Sterile | Non-looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11360325
|
Axygen™
SCO-LP-BR |
Marron | Non | À boucle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12528957
|
Axygen™
SCO-LP-C-S |
Clear | Sterile | Looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11300335
|
Axygen™
SCO-LP-O |
Orange | Non | À boucle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12538947
|
Axygen™
SCO-C-S |
Clear | Sterile | Non-looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12518947
|
Axygen™
SCO-B-S |
Blue | Oui | Sans boucle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11350325
|
Axygen™
SCO-LP-B |
Bleu | Non | À boucle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11310325
|
Axygen™
SCO-B |
Blue | Non-sterile | Non-looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11320325
|
Axygen™
SCO-G |
Vert | Non | Sans boucle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11300325
|
Axygen™
SCO-A |
Assorted | Non-sterile | Non-looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12739388
|
Axygen™
SCO-LP-P |
Pink | Non-sterile | Looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11320335
|
Axygen™
SCO-LP-R |
Red | Non-sterile | Looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11366144
|
Axygen™
SCO-C |
Transparent | Non | Sans boucle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11350335
|
Axygen™
SCO-LP-Y |
Jaune | Non | À boucle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12709398
|
Axygen™
SCO-O-S |
Orange | Sterile | Non-looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12799388
|
Axygen™
SCO-O |
Orange | Non-sterile | Non-looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11360335
|
Axygen™
SCO-O |
Orange | Non-sterile | Non-looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12779388
|
Axygen™
SCO-LP-W |
White | Non-sterile | Looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11306134
|
Axygen™
SCO-BR |
Marron | Non | Sans boucle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11330335
|
Axygen™
SCO-LP-V |
Violet | Non-sterile | Looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12719378
|
Axygen™
SCO-GR |
Gray | Non-sterile | Non-looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11390335
|
Axygen™
SCO-V |
Violet | Non-sterile | Non-looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12588967
|
Axygen™
SCO-R-S |
Rouge | Oui | Sans boucle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11380335
|
Axygen™
SCO-R |
Rouge | Non | Sans boucle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11330325
|
Axygen™
SCO-GR |
Gray | Non-sterile | Non-looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12789398
|
Axygen™
SCO-W-S |
White | Sterile | Non-looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12528977
|
Axygen™
SCO-W-S |
White | Sterile | Non-looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12508947
|
Axygen™
SCO-BR-S |
Brown | Sterile | Non-looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11310345
|
Axygen™
SCO-Y |
Jaune | Non | Sans boucle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12709408
|
Axygen™
SCO-Y-S |
Yellow | Sterile | Non-looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12548977
|
Axygen™
SCO-Y-S |
Yellow | Sterile | Non-looped |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Stériles ou non stériles
- Disponibles en plusieurs couleurs
Spécification
Joint torique | |
En PP | |
Microtubes à centrifuger de 0,5 ml, 1,5 ml et 2 ml, modèles à jupe et sans jupe |