Learn More
Axygen™ Bouchons à vis avec joints toriques Axygen™
Choisissez la version à boucle ou sans boucle
Marque: Axygen™ SCO-A
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.27000kg
Description
Bouchon pour microtube• Bouchon avec joint
• Assortiment
Spécification
O-ring | |
Assorted | |
Non-sterile |
Polypropylene | |
Non-looped | |
Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes |