Learn More
Axygen™ Bouchons à vis avec joints toriques Axygen™
Choisissez la version à boucle ou sans boucle
Marque: Axygen™ SCO-LP-B
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.72000kg
Description
Les microtubes à centrifuger Axygen sont dotés d’un bouchon à vis qui offre une fermeture sûre et étanche. Les tubes à bouchon à vis sont disponibles dans une variété de couleurs avec un fond conique ou autostable. Des options stériles sont également disponibles.
- La force G maximale est de 20 000 FCR.
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
Tubes, avec bouchon, stériles
Tous les tubes à microcentrifuger à bouchon à vis stériles sont préassemblés avec des bouchons sans boucle avec joints toriques.
Les versions à bouchon coloré sont également disponibles en format stérile.
Spécification
Joint torique | |
Bleu | |
500/Bte | |
Non |
En PP | |
À boucle | |
4000/carton | |
Microtubes à centrifuger de 0,5 ml, 1,5 ml et 2 ml, modèles à jupe et sans jupe |