Learn More
Axygen™ Bouchons à vis avec joints toriques Axygen™
Choisissez la version à boucle ou sans boucle
Marque: Axygen™ SCO-O-S
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.30000kg
Description
- Stériles ou non stériles
- Disponibles en plusieurs couleurs
Spécification
O-ring | |
Orange | |
Sterile |
Polypropylene | |
Non-looped | |
Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes |