Learn More
Axygen™ Bouchons à vis avec joints toriques Axygen™
Choisissez la version à boucle ou sans boucle
Marque:  Axygen™ SCO-LP-BR
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.30000kg
Code produit. 11360325
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Les microtubes à centrifuger Axygen sont dotés d’un bouchon à vis qui offre une fermeture sûre et étanche. Les tubes à bouchon à vis sont disponibles dans une variété de couleurs avec un fond conique ou autostable. Des options stériles sont également disponibles.
  • La force G maximale est de 20 000 FCR.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
Tubes, avec bouchon, stériles
Tous les tubes à microcentrifuger à bouchon à vis stériles sont préassemblés avec des bouchons sans boucle avec joints toriques.
Les versions à bouchon coloré sont également disponibles en format stérile.
Spécification
Spécification
Joint torique
Marron
500/Bte
Non
En PP
À boucle
4000/carton
Microtubes à centrifuger de 0,5 ml, 1,5 ml et 2 ml, modèles à jupe et sans jupe