Learn More
Axygen™ Bouchons à vis avec joints toriques Axygen™
Choisissez la version à boucle ou sans boucle
Marque: Axygen™ SCO-B-S
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.30000kg
Description
- Stériles ou non stériles
- Disponibles en plusieurs couleurs
Spécification
Joint torique | |
Blue | |
Oui |
En PP | |
Sans boucle | |
Microtubes à centrifuger de 0.5 ml, 1.5 ml et 2 ml, modèles à jupe et sans jupe |