Learn More
Solution de lavage Attune™
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 litre
Conditionnement:
1L
250mL
Description
La solution de lavage Attune™ est un tampon de nettoyage optimisé utilisé dans le cytomètre de concentration acoustique Attune™ afin de préserver la propreté des lignes de fluides, minimisant ainsi la contamination ou le transfert.
Maintient la propreté du système
La solution de lavage Attune™ a été formulée pour éliminer les débris cellulaires, empêcher l’accumulation de protéines et minimiser l’adhérence des colorants aux conduites de liquide du système. Son utilisation est recommandée lors de la maintenance de routine et des procédures d’arrêt automatisées du cytomètre de concentration acoustique Attune™.
Pratique
La solution de lavage prête à l’emploi 1X a été conçue pour rendre la dilution avant utilisation et l’accès à un système d’eau purifiée. La solution de lavage est stable pendant 30 jours après l’ouverture du flacon.
Grande qualité
La solution de lavage Attune™ est préparée, filtrée et conditionnée dans un environnement stérile pour garantir une qualité optimale. Chaque lot est traçable à l’aide de son numéro de lot et a été validé pour une utilisation avec le cytomètre de concentration acoustique Attune™.
Maintient la propreté du système
La solution de lavage Attune™ a été formulée pour éliminer les débris cellulaires, empêcher l’accumulation de protéines et minimiser l’adhérence des colorants aux conduites de liquide du système. Son utilisation est recommandée lors de la maintenance de routine et des procédures d’arrêt automatisées du cytomètre de concentration acoustique Attune™.
Pratique
La solution de lavage prête à l’emploi 1X a été conçue pour rendre la dilution avant utilisation et l’accès à un système d’eau purifiée. La solution de lavage est stable pendant 30 jours après l’ouverture du flacon.
Grande qualité
La solution de lavage Attune™ est préparée, filtrée et conditionnée dans un environnement stérile pour garantir une qualité optimale. Chaque lot est traçable à l’aide de son numéro de lot et a été validé pour une utilisation avec le cytomètre de concentration acoustique Attune™.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre de focalisation acoustique Attune™ |
| Gamme de produits | Attune |
| Quantité | 250 ml |
| Type de produit | Solution de lavage pour cytométrie en flux |