Learn More
Solution de suppression des bulles d’air (1X) Attune™
Code produit. 15330667
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
Code produit. 15330667
Marque: Invitrogen A10496
Solution de suppression de bulles Attune (1X)
La solution de suppression des bulles d’air Attune™ est utilisée pour enlever les bulles d’air en excès qui peuvent se développer dans les lignes fluidiques du cytomètre à focalisation acoustique NxT Attune™.
Réduit la formation de bulles
La solution de suppression des bulles Attune™ a été formulée pour minimiser la formation de bulles dans les conduites du système pendant la nuit ou après la maintenance du système. Cette solution est utilisée lorsque la fonction de suppression automatique des bulles d’air est activée par le cytomètre de concentration acoustique Attune™. Elle est également utilisée juste après la fonction de maintenance et de décontamination du système (effectuée une fois par trimestre) pour s’assurer que tout l’air introduit pendant ce processus de nettoyage est supprimé avant de procéder à l’analyse des échantillons du système.
Pratique
Cette solution de suppression des bulles prête à l’emploi 1X a été conçue pour rendre la dilution avant utilisation et l’accès à un système d’eau purifiée inutiles.
Grande qualité
Chaque lot est traçable à l’aide de son numéro de lot et a été validé pour une utilisation avec le cytomètre à focalisation acoustique Attune™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Gamme de produits Attune
Quantité 50 ml
Type de produit Solution de suppression des bulles d’air pour cytomètre en flux