Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Flow Cell Cleaning Solution
Description
La solution de nettoyage de cuves à circulation Attune NxT est un concentré de liquide alcalin qui, lorsqu’il est mélangé à de l’eau, élimine les contaminants sans endommager le verre de quartz utilisé dans le système optique du cytomètre à focalisation acoustique Attune NxT.
La solution de nettoyage de cuves à circulation Attune NxT a été formulée pour minimiser l’accumulation de contamination qui peut se produire dans les conduites du système ou dans la cuve à circulation après une utilisation répétée. Cette solution est recommandée lors de la fonction de désinfection SIP juste avant la procédure d’arrêt. La fréquence d’utilisation recommandée dépend du nombre d’échantillons analysés sur l’instrument. Pour les utilisateurs à volume élevé, elle est recommandée comme mesure préventive quotidienne. Pour les utilisateurs moins fréquents, une utilisation hebdomadaire est recommandée.
Spécification
Spécification
| Format des blocs | Non interchangeable |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre de focalisation acoustique Attune™ |
| Gamme de produits | Attune |
| Quantité | 30 ml |
| Conditions d’expédition | Expédition à température ambiante ou sur glace humide |
| Type de produit | Solution de nettoyage de cellules pour cytométrie en flux |
Sécurité et traitement
- Attune NxT Flow Cell Cleaning Solution
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Phosphoric acid