Learn More
Molecular Probes™ Antibody Conjugate Purification Kit, 50-100 μg conjugate
Kit de purification de conjugués d’anticorps, 50 à 100 μg de conjugué
Marque:  Molecular Probes™ A33088
187.72 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15326618
  • 256.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les kits de purification de conjugués d’anticorps de Molecular Probes™ purifient efficacement les conjugués d’anticorps issus de colorant non conjugué ou de biotine. Ce kit particulier est optimisé pour la purification de 50–100 µmg de conjugué d’anticorps. La purification est réalisée à l’aide d’une colonne de centrifugation d’exclusion de taille facile à assembler. Chaque kit contient suffisamment de substance pour 5 purifications distinctes et peut également être utilisé pour purifier des protéines à poids moléculaire élevé (> 30 kDa) à l’écart des marquages non conjugués.
Caractéristiques supplémentaires de ce kit de purification de conjugués d’anticorps :
• Conjugué purifié prêt à l’emploi en ∼45 minutes avec ∼15 minutes de temps de manipulation
• Conçu pour les marquages à faible poids moléculaire (moins de 3 000 Da, p. ex. les colorants Alexa Fluor™) ; ne peut pas être utilisé pour retirer les marquages non conjugués à poids moléculaire élevé (> 10 kDa) comme les enzymes (HRP) ou les protéines (R-phycoérythrine)
En savoir plus sur le marquage des protéines et des anticorps
Nous proposons une large gamme de kits de marquage d’anticorps et de protéines Molecular Probes™ adaptés à votre produit de départ et à votre configuration expérimentale. Pour en savoir plus sur nos kits de marquage, lisez Kits pour le marquage de protéines et d’acides nucléiques dans le manuel Molecular Probes™ ou consultez notre page sur le marquage des anticorps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de purification de conjugués d’anticorps
5 purifications
Stocker dans un réfrigérateur (2-8°C).
Colonne de centrifugation
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2978508 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2024 Catalog NumberA33088
Numéro de lot2790061 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2023 Catalog NumberA33088
Numéro de lot2551384 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/04/2023 Catalog NumberA33088
Numéro de lot2406609 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/04/2022 Catalog NumberA33088
Numéro de lot2384032 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/07/2021 Catalog NumberA33088
Nom du produit
Molecular Probes™ Antibody Conjugate Purification Kit, 50-100 μg conjugate > 5 purifications