Learn More
Applied Biosystems™ Barrette de 8 tubes optiques MicroAmp™, 0,2 ml
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
125 barrettes
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Includes
1 000 tubes en barrettes de 8
Requires
Plateau ou plateau de retenue spécifique à l’instrument
Conçu de manière optimale pour s’adapter parfaitement aux systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems ou aux thermocycleurs pour un contrôle précis des températures de cycle.
Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence restreinte et sur la marque.
PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN / RNase |
| Couleur | Optique |
| Volume (métrique) de travail | 0,2 ml |
| Volume (métrique) | 0,25 ml |
| Quantité | 125 barrettes |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs ou systèmes de PCR en temps réel |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Matériau | Polypropylène |
| Contenu et stockage | Contenu : 1000 tubes en barrettes de 8 Stockage : Température ambiante |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Afficher plus |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido