Learn More
Fisherbrand™ Semi-micro cuves en PS pour longueurs d’onde visibles et UV
Utilisez ces cuves pour obtenir des températures d’échantillon plus stables pendant les mesures photométriques. Les semi-micro cuves en PS pour longueurs d’onde visibles et UV Fisherbrand™ offrent une excellente portée de transmission optique et une faible épaisseur de paroi pour un transfert de chaleur accru.
Marque: Fisherbrand™ FB55924
Description
- Très faible variation du coefficient d’extinction
- Excellente portée de transmission optique
- Triées par cavité
Spécification
Cuve semi-micro | |
1,6 mL | |
100/boîte | |
45 mm |
Non | |
Plastique | |
220 à 900 nm | |
12,5mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Semi-micro cuves en PS pour longueurs d’onde visibles et UV > Capacité : 1,6 ml ; Longueur d’onde : 220 à 900 nm ; Quantité : 100/boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu