Learn More
Grant Instruments™ Bain à ébullition Analog SBB Aqua Plus
Assure un fonctionnement continu et uniforme à 100°C. Le bain à ébullition Grant Instruments™ Analog SSB Aqua Plus n’entraîne pas d’ébullition violente, de projections ou de vapeur excessive.
Marque:  Grant Instruments™ SBB AQUA 5 PLUS
1217.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24307" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11436437
  • 1301.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le régulateur d’énergie ajustable assure une ébullition constante
  • Le dispositif de maintien de niveau maintient un niveau de liquide stable
  • Interrupteur thermique de coupure fixe : fonction de sécurité indépendante
  • Commandes simples et intuitives : température rapide et facile à régler
  • Conception robuste et fiable pour résister à l’usure quotidienne
  • Choix de tailles adaptées aux applications individuelles
  • Couvercle en polycarbonate sans goutte inclus de série
  • Garantie de 3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 L
2000 W (230V), 1350 W (120V)
215 x 385 x 270 mm
100°C
3 ans
230 V
Nom du produit
Grant Instruments™ Bain à ébullition Analog SBB Aqua Plus > Capacité : 5 L