Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS B
Identifiez les analytes de base avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées sans dérivatisation ou amorçage de colonne.
Marque:  Thermo Scientific™ 26086-3360
Code produit. 10310965
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Identifiez les analytes de base avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées sans dérivatisation ou amorçage de colonne grâce aux colonnes Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B.
TraceGOLD TG-WaxMS B GC
• Polyethylene glycol modifié pour composés basiques. Polaire. Température maximale 200/220°C
• Adsorption réduite et meilleure réponse avec les composés basiques
• Ne pas utiliser avec eau ou alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
200/220°C
0.53 mm
GC/MS pour amines, GC/MS pour les alkylamines, GC/MS pour les diamines, GC/MS pour les composés de base
1.5 μm
Polaire
0.53 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS B
40°C to 220°C
30 m
1.50um thickness; 0.53mm ID; 30m length
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS B > 1.50μm film thickness; 0.53mm ID; 30m length