Learn More
Grant Instruments™ Bain à ébullition Analog SBB Aqua Plus
Code produit. p-8014603
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
12 L
18 L
26 L
Dimensions (P x L x H):
215 x 385 x 270 mm
390 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11446437
Marque: Grant Instruments™ SBB AQUA 12 PLUS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assure un fonctionnement continu et uniforme à 100°C. Le bain à ébullition Grant Instruments™ Analog SSB Aqua Plus n’entraîne pas d’ébullition violente, de projections ou de vapeur excessive.
  • Le régulateur d’énergie ajustable assure une ébullition constante
  • Le dispositif de maintien de niveau maintient un niveau de liquide stable
  • Interrupteur thermique de coupure fixe : fonction de sécurité indépendante
  • Commandes simples et intuitives : température rapide et facile à régler
  • Conception robuste et fiable pour résister à l’usure quotidienne
  • Choix de tailles adaptées aux applications individuelles
  • Couvercle en polycarbonate sans goutte inclus de série
  • Garantie de 3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 12 L
Gamme de températures 100°C
Garantie 3 ans
Dimensions (P x L x H) 390 x 385 x 270 mm
Tension 230 V