Learn More
Grant Instruments™ Bain à ébullition Analog SBB Aqua Plus
Assure un fonctionnement continu et uniforme à 100°C. Le bain à ébullition Grant Instruments™ Analog SSB Aqua Plus n’entraîne pas d’ébullition violente, de projections ou de vapeur excessive.
Marque:  Grant Instruments™ SBB AQUA 18 PLUS
Code produit. 11456437
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le régulateur d’énergie ajustable assure une ébullition constante
  • Le dispositif de maintien de niveau maintient un niveau de liquide stable
  • Interrupteur thermique de coupure fixe : fonction de sécurité indépendante
  • Commandes simples et intuitives : température rapide et facile à régler
  • Conception robuste et fiable pour résister à l’usure quotidienne
  • Choix de tailles adaptées aux applications individuelles
  • Couvercle en polycarbonate sans goutte inclus de série
  • Garantie de 3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
18 L
2000 W (230V), 1350 W (120V)
570 x 385 x 270 mm
100°C
3 ans
230 V
Nom du produit
Grant Instruments™ Bain à ébullition Analog SBB Aqua Plus > Capacité : 18 l