Learn More
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 7,0, exempt de RNase
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
Marque:  Invitrogen™ AM9851
160.55 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10616365
  • 176.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La solution Invitrogen™ de qualité biologique moléculaire à 1 M de Tris, pH 7,0, est fournie dans un flacon de 500 ml. Ce tampon certifié exempt de RNase est économique et prêt à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
7
Ambion™
1,3-Propanediol, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-,Hydrochloride
1 M
Liquide
500 ml
Biologie moléculaire
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2852746 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberAM9851
Numéro de lot2886013 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberAM9851
Numéro de lot2915407 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberAM9851
Numéro de lot2955624 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberAM9851
Numéro de lot2933370 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberAM9851
Nom du produit
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 7,0, exempt de RNase > 500 ml