Learn More
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 7,0, exempt de RNase
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
78.00€ - 176.00€
Spécification
Concentration | 1 M |
---|---|
pH | 7 |
Forme physique | Liquide |
Gamme de produits | Ambion™ |
Formule | 1,3-propanediol, 2-amino-2-(hydroxyméthyl)-, chlorhydrate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10208504
|
Invitrogen™
AM9850G |
100 ml |
78.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10616365
|
Invitrogen™
AM9851 |
500 ml |
176.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La solution à pH 7,0, de 1 M de Tris, de qualité de biologie moléculaire Invitrogen™ est fournie dans une bouteille. Ce tampon certifié exempt de RNase est économique et prêt à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
1 M | |
Liquide | |
1,3-propanediol, 2-amino-2-(hydroxyméthyl)-, chlorhydrate |
7 | |
Ambion™ | |
Biologie moléculaire |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Conserver à température ambiante.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 7,0, exempt de RNase