Learn More
Invitrogen™ NaCl (5 M), exempt de RNase
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
Marque:  Invitrogen™ AM9760G
66.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10609823
  • 77.75€ / 100mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La solution Invitrogen™ de qualité biologique moléculaire à 5 M de NaCl est fournie dans un flacon de 100 ml. La solution est certifiée exempte de RNase, économique et prête à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Chlorure de sodium
5 M
Ambion™
100 mL
Liquide
Stocker à température ambiante.
Flacon
De qualité biologie moléculaire
Température ambiante
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2858739 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberAM9760G
Numéro de lot2652656 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberAM9760G
Numéro de lot2865040 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberAM9760G
Numéro de lot2877507 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberAM9760G
Numéro de lot2890191 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberAM9760G
Nom du produit
Invitrogen™ NaCl (5 M), exempt de RNase > 100 ml