Learn More
Code produit | Marque | Capacité | Positions | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Positions | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15726418
|
Wesbart™
AH179/3UT |
Boxes (12/Rack) | 3 Trays/Rack | 560 x 140 x 420 mm |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15951231
|
Wesbart™
AH506/2AT |
Boxes (4/Rack) | 2 Trays/Rack | 560 x 140 x 235 mm |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15905590
|
Wesbart™
BH115/5NMT |
Boxes (25/Rack) | 5 Trays/Rack | 685 x 140 x 287 mm |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16224941
|
Wesbart™
BH115/2NMT |
Boxes (10/Rack) | 2 Trays/Rack | 685 x 140 x 287 mm |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15768666
|
Wesbart™
AH179/7UT |
Boxes (28/Rack) | 7 Trays/Rack | 560 x 140 x 415 mm |
267.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15710727
|
Wesbart™
AH179/7U |
Boxes (28/Rack) | 7 Trays/Rack | 560 x 140 x 420 mm |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15884732
|
Wesbart™
HC2706 |
Articles en vrac ou cryoboîtes | 1 plateau/rack | 560 x 140 x 290 mm |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16265970
|
Wesbart™
BH195/2NMT |
Loose Items or Cryoboxes | 2 Trays/Rack | 675 x 155 x 290 mm |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15897642
|
Wesbart™
BH174/2NMT |
Loose Items or Cryoboxes | 2 Trays/Rack | 688 x 140 x 300 mm |
127.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15893975
|
Wesbart™
HCS46/4 |
Loose Items or Cryoboxes | 4 Trays/Rack (Not Included) | 560 x 145 x 235 mm |
114.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15988496
|
Wesbart™
AH900/4 |
Loose Items or Cryoboxes | 4 Trays/Rack | 640 x 165 x 240 mm |
117.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Rack de stockage à accès frontal en aluminium pour unités de plateau (à commander séparément, réf. 17311849) pour congélateurs verticaux
- Pour le stockage en cryoboîtes standard ou autres congélateurs
- Un seul plateau doit être retiré du rack à la fois pour permettre l’accès aux échantillons, ce qui réduit l’impact de la température sur les autres éléments
- Diverses tailles et capacités disponibles
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Wesbart™ Rack pour congélateur horizontal en aluminium