Learn More
Wesbart™ Rack pour congélateur horizontal en aluminium
Click to view available options
Capacité:
Articles en vrac ou cryoboîtes
Boîtes (10/rack)
Boîtes (12/rack)
Boîtes (25/rack)
Boîtes (28/rack)
Boîtes (4/rack)
Positions:
1 plateau/rack
2 plateaux/rack
3 plateaux/rack
4 plateaux/rack (non inclus)
4 plateaux/rack
5 plateaux/rack
7 plateaux/support
Dimensions (L x l x H):
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 290 mm
560 x 140 x 415 mm
560 x 140 x 420 mm
560 x 145 x 235 mm
640 x 165 x 240 mm
675 x 155 x 290 mm
685 x 140 x 287 mm
688 x 140 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rack de stockage à accès frontal en aluminium pour unités de plateau (à commander séparément, réf. 17311849) pour congélateurs verticaux
- Pour le stockage en cryoboîtes standard ou autres congélateurs
- Un seul plateau doit être retiré du rack à la fois pour permettre l’accès aux échantillons, ce qui réduit l’impact de la température sur les autres éléments
- Diverses tailles et capacités disponibles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Freezer Storage Rack |
| Capacité | Articles en vrac ou cryoboîtes |
| Positions | 4 plateaux/rack (non inclus) |
| Étagères | 4 Tiers |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
| Dimensions (L x l x H) | 560 x 145 x 235 mm |