Learn More
Wesbart™ Rack pour congélateur horizontal en aluminium
Code produit. 15768666
Click to view available options
Capacité:
Articles en vrac ou cryoboîtes
Boîtes (10/rack)
Boîtes (12/rack)
Boîtes (25/rack)
Boîtes (28/rack)
Boîtes (4/rack)
Positions:
1 plateau/rack
2 plateaux/rack
3 plateaux/rack
4 plateaux/rack (non inclus)
4 plateaux/rack
5 plateaux/rack
7 plateaux/support
Dimensions (L x l x H):
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 290 mm
560 x 140 x 415 mm
560 x 140 x 420 mm
560 x 145 x 235 mm
640 x 165 x 240 mm
675 x 155 x 290 mm
685 x 140 x 287 mm
688 x 140 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15768666
Marque: Wesbart™ AH179/7UT
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les racks pour congélateur horizontal en aluminium Wesbart™ sont à chargement frontal avec des plateaux ou tiroirs pour un accès rapide aux cryoboîtes et autres articles stockés
The main benefit of the front access rack is to gain access to the samples only one tray has to be removed from the rack meaning all other samples are kept at low temperature.
Spécification
Comprend Rack sold complete with 7 trays
Capacité Boîtes (28/rack)
Matériau Aluminum
Positions 7 plateaux/support
Étagères 7
À utiliser avec (équipement) Suitable for 2 in. cryoboxes
Dimensions (L x l x H) 560 x 140 x 415 mm