Learn More
Wesbart™ Rack pour congélateur horizontal en aluminium
Les racks pour congélateur horizontal en aluminium Wesbart™ sont à chargement frontal avec des plateaux ou tiroirs pour un accès rapide aux cryoboîtes et autres articles stockés
Marque: Wesbart™ BH174/2NMT
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rack de stockage à accès frontal en aluminium pour unités de plateau (à commander séparément, réf. 17311849) pour congélateurs verticaux
- Pour le stockage en cryoboîtes standard ou autres congélateurs
- Un seul plateau doit être retiré du rack à la fois pour permettre l’accès aux échantillons, ce qui réduit l’impact de la température sur les autres éléments
- Diverses tailles et capacités disponibles
Spécification
Freezer Storage Rack | |
Aluminum | |
Congélateur vertical |
Loose Items or Cryoboxes | |
2 Trays/Rack | |
688 x 140 x 300 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Wesbart™ Rack pour congélateur horizontal en aluminium > Loose Items or Cryoboxes, 2 Trays/Rack, 688 x 140 x 300 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu