Learn More
Wesbart™ Rack pour congélateur horizontal en aluminium
Les racks pour congélateur horizontal en aluminium Wesbart™ sont à chargement frontal avec des plateaux ou tiroirs pour un accès rapide aux cryoboîtes et autres articles stockés
Marque:  Wesbart™ BH174/2NMT
Code produit. 15897642
  • 127.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Rack de stockage à accès frontal en aluminium pour unités de plateau (à commander séparément, réf. 17311849) pour congélateurs verticaux
  • Pour le stockage en cryoboîtes standard ou autres congélateurs
  • Un seul plateau doit être retiré du rack à la fois pour permettre l’accès aux échantillons, ce qui réduit l’impact de la température sur les autres éléments
  • Diverses tailles et capacités disponibles
Especificaciones
Especificaciones
Freezer Storage Rack
Aluminum
Congélateur vertical
Loose Items or Cryoboxes
2 Trays/Rack
688 x 140 x 300 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Wesbart™ Rack pour congélateur horizontal en aluminium > Loose Items or Cryoboxes, 2 Trays/Rack, 688 x 140 x 300 mm
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado