Learn More
Fisherbrand™ Noix de serrage
Pour maintenir les pinces en place de manière sécurisée sur les statifs de laboratoire. Les noix de serrage Fisherbrand™ sont livrées avec des mâchoires décalées pour une plus grande résistance.
Marque:  Fisherbrand™ 9507
Code produit. 10758931
Description
Description
  • Avec boutons décalés pour une plus grande résistance
  • Alliage en aluminium avec vis de serrage
  • À utiliser avec des tiges d’un diamètre max. de 16 mm
  • Remarque : ces vis sont dotées d’une tête métallique
Spécification
Spécification
5/paquet
Alliage d’aluminium
À utiliser avec une tige d’un diamètre max. de 16 mm
Pince avec noix de serrage
Vis de serrage à tête métallique
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Noix de serrage > Inclut : Vis de serrage à tête métallique