Learn More
Fisherbrand™ Noix de serrage
Pour maintenir les pinces en place de manière sécurisée sur les statifs de laboratoire. Les noix de serrage Fisherbrand™ sont livrées avec des mâchoires décalées pour une plus grande résistance.
7.64€ - 63.80€
Spécification
Quantité 5/paquet
Type Pince avec noix de serrage
Matériau Alliage d’aluminium
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec une tige d’un diamètre max. de 16 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
11537722
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
9507
Vis de serrage à tête métallique
63.80€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10758931
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
9507
Vis de serrage à tête métallique N/A N/A N/A
11547722
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
9507/P
Vis de serrage à tête en plastique
55.95€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Alliage en aluminium avec vis de serrage
  • À utiliser avec des tiges d’un diamètre max. de 16 mm
Spécification
Spécification
5/paquet
Pince avec noix de serrage
Alliage d’aluminium
À utiliser avec une tige d’un diamètre max. de 16 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Noix de serrage