Learn More
Fisherbrand™ Rack métallique recouvert de PEHD
Ce rack métallique recouvert de PEHD est robuste pour le transport ou la manipulation des échantillons. Il est chimiquement résistant et convient aux tubes et flacons coniques, ronds ou plats ou en plastique.
Marque: Fisherbrand™ 120768F
27.31 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Racks métallique recouvert de PEHD résistant aux produits chimiques
- Les racks peuvent être utilisés à des températures comprises entre -40°C et 121°C
- Accueille toutes les marques et tous les types de fonds coniques, ronds ou plats, en verre ou plastique, de tubes et/ou de flacons
- Les puits carrés et les trois niveaux de pont contribuent à la fixation des tubes
- Autoclavables
- Support à fond fendu
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Autoclavable | |
Tubes | |
Non stérile | |
1 | |
290 x 230 mm | |
290 mm | |
230 mm | |
80 mm | |
20 à 25 mm |
8 x 10 | |
Bleu | |
Fil recouvert de PEHD | |
12 | |
290 x 230 x 80 mm | |
290 x 230 x 80 mm | |
11,40 in | |
9,10 in | |
3,10 in |