Learn More
Kartell™ Bouchons à orifice unique en caoutchouc
Fabriqués en caoutchouc pour garantir un ajustement serré. Les bouchons à orifice unique en caoutchouc Kartell™ scellent et fixent le milieu dans un flacon tout en assurant l’accès aux tubulures.
Marque:  Kartell™ 0382600
Code produit. 10003171
  • 20.50€ / 25 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En caoutchouc pour garantir un ajustement serré. Les bouchons à orifice unique en caoutchouc Kartell™ scellent et fixent le milieu dans un flacon tout en assurant l’accès aux tubulures.
  • La forme conique garantit un ajustement serré
  • L’orifice centré unique permet l’accès aux tubulures
Spécification
Spécification
6 mm
25/boîte
16 mm
Caoutchouc
26 mm
Rouge
23 mm
Bouchon
Nom du produit
Kartell™ Bouchons à orifice unique en caoutchouc > Diamètre inférieur : 16 mm ; diamètre supérieur : 23 mm