Learn More
Fisherbrand™ Rack métallique recouvert de PEHD
Ce rack métallique recouvert de PEHD est robuste pour le transport ou la manipulation des échantillons. Il est chimiquement résistant et convient aux tubes et flacons coniques, ronds ou plats ou en plastique.
Marque:  Fisherbrand™ 120766F
23.24 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16655834
  • 34.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Racks métallique recouvert de PEHD résistant aux produits chimiques
  • Les racks peuvent être utilisés à des températures comprises entre -40°C et 121°C
  • Accueille toutes les marques et tous les types de fonds coniques, ronds ou plats, en verre ou plastique, de tubes et/ou de flacons
  • Les puits carrés et les trois niveaux de pont contribuent à la fixation des tubes
  • Autoclavables
  • Support à fond fendu
Spécification
Spécification
Portoir pour tubes à essai
Autoclavable
Tubes
Non stérile
1
260 x 107 mm
260 mm
107 mm
80 mm
20 à 24 mm
4 x 10
Bleu
Fil recouvert de PEHD
24
260 x 107 x 80 mm
260 x 107 x 80 mm
10,20 in
4,20 in
3,20 in
Nom du produit
Fisherbrand™ Rack métallique recouvert de PEHD > Matrice de tubes : 4 x 10 ; puits : 40 ; Diam. du puits : 20 à 24 mm