Learn More
Fisherbrand™ Noix de serrage
Pour maintenir les pinces en place de manière sécurisée sur les statifs de laboratoire. Les noix de serrage Fisherbrand™ sont livrées avec des mâchoires décalées pour une plus grande résistance.
Marque: Fisherbrand™ 9507/P
Description
- Alliage en aluminium avec vis de serrage
- À utiliser avec des tiges d’un diamètre max. de 16 mm
- Les vis sont dotées de têtes en plastique
Spécification
5/paquet | |
Alliage d’aluminium | |
À utiliser avec une tige d’un diamètre max. de 16 mm |
Pince avec noix de serrage | |
Vis de serrage à tête en plastique |