Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Overboots Ultrasonically Welded Model 406
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Size: 42 to 46
Description
- One of the lightest and most comfortable chemical protective garments on the market today, this durable multi-layer fabric provides an extremely effective barrier against both inorganic chemicals and biological hazards.
- Provides a strong liquid and particle barrier
- Overboots, elastic to top of boot, tie fastening and welded seams.
Spécification
Spécification
Dimensions | 42 to 46 |
Matériau | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
Couleur | Jaune |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Type de couture | Welded |
À utiliser avec (application) | Unexpected leakages spills or other releases, Product inspection, Cleaning of plant and machines, Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of trucs and vehicles, Filling, blending and charging of raw materials, Mixing or loading chemicals |
Certifications/Conformité | CE Number, EN 14126:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009 |
Résistance | Chemical-resistant, Biological Hazards |
Type de produit | Boot Covers |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell AlphaTec™ 3000 Overboots Ultrasonically Welded Model 406 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu