Learn More
Ansell Sur-bottes Microchem™ 4000 Code produit.: 15586464
Ajouter au panier
Ansell Sur-bottes Microchem™ 4000
Code produit. 15586464 Tous les produits Ansell Produits
Code produit. 15586464
Marque: Ansell GR40W0040600
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’adaptent sur des chaussures de taille européenne 42 à 46 (8 à 11 au Royaume-Uni). Les sur-bottes Ansell Edmont™ Microchem™ 4000 sont fabriquées à partir d’un laminé barrière multicouche.
  • Conception à semelle double
  • Ouverture élastique et attache
  • Coutures scellées par ultrasons
  • Laminé barrière multicouche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions S’adaptent sur des tailles européennes 42 à 46 (8 à 11 au Royaume-Uni)
Matériau Laminé barrière multicouche
Couleur Vert
Type de bouchon Ouverture élastique et attaches
Type de semelle Conception à semelle double
Certifications / conformité (Europe) Category I PPE, 89/686/EEC
Quantité d’emballage 100/boîte
Type de produit Surbottes
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Sur-bottes Microchem™ 4000 >