Learn More
DuPont™ Surchaussure Tyvek 500
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Taille : 1
Description
- Taille unique
- Coutures internes cousues
- Élastique
- Blanc
- EPI catégorie I
- Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux faces
Spécification
Spécification
Dimensions | Taille unique |
Matériau | PE (polyéthylène) |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Elastic Ankle |
Type de semelle | Anti-slip |
Type de couture | Cousu |
Certifications / conformité (Europe) | EN 1149-5 |
Résistance | EPI catégorie I |
Type de produit | Shoe Covers |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Documents
Scientific Resources
Flyers
DPT007 Tyvek accessories flyer FR
Taille: 485.6 kB
DPT007 Tyvek accessories flyer UK
Taille: 515.8 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Surchaussure Tyvek 500 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu