Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester polyvalentes avec adhésif puissant
Étiquetez facilement les composants grâce au consommable en polyester brillant permanent imprimable par transfert thermique (B-422). Imprimez presque partout avec une étiqueteuse Brady portable et durable.
Marque: Brady™ 170859
Description
- Polyvalentes : conçues pour un large éventail d'applications, telles que l'étiquetage des équipements, des circuits imprimés, des composants de panneau et des codes-barres
- Robustes : fabriquées pour résister à l'abrasion, aux températures extrêmes et aux solvants tels que l'alcool l'huile et l'eau
- Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique permanent qui reste en place sur les surfaces rugueuses, lisses, planes et peintes à poudre
- Certifiées : conformes à la norme UL969, à la norme CSA-C22.2 n° 0.15-95 et à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No.0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Polyester | |
Non stérile | |
BMP51, M511 | |
-40°F to +212°F | |
25 ft. x 1.5 in. | |
1,5 in |
M5C-1500-422 | |
Black on White | |
Continue | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Tape/Cartridge | |
0,004 in | |
25 ft. | |
3.8 cm |