Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester polyvalentes avec adhésif puissant
Étiquetez facilement les composants grâce au consommable en polyester brillant permanent imprimable par transfert thermique (B-422). Imprimez presque partout avec une étiqueteuse Brady portable et durable.
Marque:  Brady™ 170732
Code produit. 17990680
  • 55.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Polyvalentes : conçues pour un large éventail d'applications, telles que l'étiquetage des équipements, des circuits imprimés, des composants de panneau et des codes-barres
  • Robustes : fabriquées pour résister à l'abrasion, aux températures extrêmes et aux solvants tels que l'alcool l'huile et l'eau
  • Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique permanent qui reste en place sur les surfaces rugueuses, lisses, planes et peintes à poudre
  • Certifiées : conformes à la norme UL969, à la norme CSA-C22.2 n° 0.15-95 et à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Especificaciones
Especificaciones
UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No.0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Permanent Acrylic
Gloss
Polyester
Non stérile
BMP41, BMP51, M511
-40°F to +212°F
25 ft. x 0.5 in.
0,5 in
M4C-500-422
Black on White
Continue
Labels
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Wire and Cable Labeling
1 Tape/Cartridge
0,004 in
25 ft.
1.3 cm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Brady™ Étiquettes en polyester polyvalentes avec adhésif puissant > Aggressive Adhesive Multipurpose Polyester Labels; Dimensions (LxW): 25 ft. x 0.5 in.; For Use With (Equipment): BMP41, BMP51, M511; Format: Continuous
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado