Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester polyvalentes avec adhésif puissant
Code produit. p-200007023
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in
0,75 x 1,5 in
12,07 mm (l) x 7,62 m (L)
12,70 mm (l) x 7,62 m (L)
12,70 x 38,10 mm (l x H)
15,88 mm (l) x 7,62 m (L)
1 x 1 in
25,40 mm (l) x 7,62 m (L)
38,10 mm (l) x 7,62 m (L)
9,53 mm (l) x 7,62 m (L)
Format:
Continue
Pointe de découpe
Conditionnement:
1 pièce
180 pièces
260 pièces
480 pièces
Code produit. 17950710
Marque: Brady™ 170738
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquetez facilement les composants grâce au consommable en polyester brillant permanent imprimable par transfert thermique (B-422). Imprimez presque partout avec une étiqueteuse Brady portable et durable.
  • Polyvalentes : conçues pour un large éventail d'applications, telles que l'étiquetage des équipements, des circuits imprimés, des composants de panneau et des codes-barres
  • Robustes : fabriquées pour résister à l'abrasion, aux températures extrêmes et aux solvants tels que l'alcool l'huile et l'eau
  • Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique permanent qui reste en place sur les surfaces rugueuses, lisses, planes et peintes à poudre
  • Certifiées : conformes à la norme UL969, à la norme CSA-C22.2 n° 0.15-95 et à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Certifications/Conformité UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur White
Finition Gloss
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;General identification;Inventory and inspection labelling
À utiliser avec (équipement) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantité 480
Plage de températures (impériale) -40°F to 212°F
Plage de températures (métrique) -40°C to 100°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in
Longueur (impériale) 0.5 in.
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0.5 in
Hauteur (métrique) 12.70 mm
Alternate Part Number M4-47-422