Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester polyvalentes avec adhésif puissant
Étiquetez facilement les composants grâce au consommable en polyester brillant permanent imprimable par transfert thermique (B-422). Imprimez presque partout avec une étiqueteuse Brady portable et durable.
Marque:  Brady™ 170733
Code produit. 17921940
  • 91.45€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Polyvalentes : conçues pour un large éventail d'applications, telles que l'étiquetage des équipements, des circuits imprimés, des composants de panneau et des codes-barres
  • Robustes : fabriquées pour résister à l'abrasion, aux températures extrêmes et aux solvants tels que l'alcool l'huile et l'eau
  • Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique permanent qui reste en place sur les surfaces rugueuses, lisses, planes et peintes à poudre
  • Certifiées : conformes à la norme UL969, à la norme CSA-C22.2 n° 0.15-95 et à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Spécification
UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No.0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Permanent Acrylic
Gloss
Polyester
Non stérile
BMP41, BMP51, M511
-40°F to +212°F
25 ft. x 0.625 in.
0.625 in.
M4C-625-422
Black on White
Continue
Labels
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Wire and Cable Labeling
1 Tape/Cartridge
0,004 in
25 ft.
1.6 cm
Nom du produit
Brady™ Étiquettes en polyester polyvalentes avec adhésif puissant > Aggressive Adhesive Multipurpose Polyester Labels; Dimensions (LxW): 25 ft. x 0.625 in.; For Use With (Equipment): BMP41, BMP51, M511; Format: Continuous