Learn More
Shamrock™ Ruban adhésif indicateur d’autoclave
Indique l’achèvement du traitement normal de stérilisation à la vapeur. Le ruban indicateur pour autoclave Shamrock™ est polyvalent et accepte les notations manuscrites - peut être utilisé pour sceller et identifier les matériaux de laboratoire avant et après le traitement.
Marque: Shamrock™ SIL-10-1
Description
- Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
- “Stérilisé” apparaît après avoir atteint 121°C
- À utiliser avec des autoclaves
Spécification
Pour la stérilisation au Poupinel ou en autoclave | |
12 m | |
121°C | |
1 de chaque | |
15 min |
Poupinel ou dans un autoclave | |
Ruban adhésif indicateur d’autoclave | |
Avec indicateur, résistant à l’eau, à l’huile et à l’acide | |
Oui | |
Poupinel ou dans un autoclave |