Learn More
BINDER™ Electromechanical Door Lock with Pin
Lockable door handle that can be opened with PIN code via controller
Marque: BINDER™ 8012-2537
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Door is locked with a PIN code via a controller to ensure secure access to samples.
Spécification
KBF 130, KBF 260, KBF 470 | |
Acier | |
Locking Latch |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Electromechanical Door Lock with Pin > For use with KBF 130, KBF 260, KBF 470
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu