Learn More
Socorex™ Micropipettes manuelles Acura™ XS
Micropipettes supérieures et très tranchantes, courtes, lisses et légères. Les micropipettes XS manuelles Socorex™ Acura™ sont conçues de manière ergonomique et conviennent parfaitement aux laboratoires de recherche.
Marque:  Socorex™ 826.0020
Code produit. 11982431
  • 332.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Optimisation du rapport forme/taille pour faciliter l'utilisation des microtubes.
  • Poids réduit - plus léger que les principales marques.
  • Le joint breveté Socorex™, unique, réduit les forces d'activation et offre un pipetage ultra-souple.
  • Éjecteur de pointes réglable.
  • Autoclavable entièrement assemblé.
  • Performances métrologiques inégalées.
Spécification
Spécification
<±2,5 % - <±1,0 %, < 1,7 % - < 0,5 %
Acura™ XS manuelles
Acura™ XS
2 à 20 μl
36 mois
Autoclavable
1
Micropipette
1 unité
Certificats
Voir les accessoires
Accessoires et services
Prestations de service
Nom du produit
Socorex™ Micropipettes manuelles Acura™ XS >