Learn More
Acétonitrile avec 0,1 % d’acide trifluoroacétique (v/v), certifié pour l’analyse HPLC des gradients
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
CAS | 75-05-8 |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C2HF3O2 |
Numéro MDL | MFCD00004169 |
Synonyme | trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova |
Clé InChI | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC(=O)C(F)(F)F |
Nom IUPAC | acide trifluoroacétique |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.02 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile with 0,1% TFA( v/v) for HPLC Gradient analysis
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304-EN CAS D'INHALATION:.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile avec 0,1 % d’acide trifluoroacétique (v/v), certifié pour l’analyse HPLC des gradients >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu