Learn More
Acide acétique, 50 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15449414
compliance-icons
Acide acétique, 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15449414
5 L
Click to view available options
Quantité:
5 L
25 L
Code produit. 15449414
Marque: Thermo Scientific Acros 456870050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Formule linéaire CH3CO2H
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : très soluble.
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 50%
Quantité 5 L
Point d’éclair >60°C
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466519 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/10/2024 Catalog Number456870250,456870050
Numéro de lotA0462164 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2024 Catalog Number456870250,456870050
Numéro de lotA0457572 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/11/2023 Catalog Number456870250,456870050
Numéro de lotA0451327 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number456870250,456870050
Numéro de lotA0447235 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2023 Catalog Number456870250,456870050
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid, 50% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Acide acétique, 50 %, Thermo Scientific Chemicals >