Learn More
Acide acétique, 2M (2 N ≈12 %), Pure, prêt à l’emploi
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
2.50L
Spécification
Spécification
| CAS | 64-19-7 |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Incolore |
| Formule moléculaire | C2H4O2 |
| Numéro MDL | MFCD00036152 |
| Synonyme | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
| Clé InChI | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(O)=O |
| Nom IUPAC | iodochlorane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 60.05 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetic acid, 2M, (2N approx.12%), ready to use
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid