Learn More
Sartorius Lampe à UV Arium™
Spécialement conçus pour les systèmes de purification d’eau de laboratoire Arium™ Pro 611UV et 611VF
Marque: Sartorius 611CEL1
456.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24234" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Double rayonnement UV aux longueurs d’onde de 254 nm et 184 nm
- Utilisé comme un bactéricide ou un outil de décomposition de composés organiques
Spécification
Système de purification d’eau Arium | |
Lampe |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Lampe à UV Arium™ > Pour 611 et Pro, systèmes de purification d’eau de laboratoire UV et VF
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu