Learn More
Sartorius™ Seringue pour nettoyage d’arium™
Élimine efficacement les micro-organismes pour une longue durée de vie. Les seringues de nettoyage arium™ Sartorius™ sont pré-remplies, prêtes pour la connexion et contiennent 50 ml d’un agent de nettoyage hautement efficace. Conçu pour une utilisation avec les systèmes arium™ Pro et 611 de purification d’eau ainsi que le réservoir de pression APV 613.
Marque: Sartorius™ 611CDS1
40.09 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Solution de nettoyage Arium™ : nettoyage efficace pour une longue durée de vie
- Nettoyage très efficace
- Sans composants organiques
- Non agressif pour les matériaux
La solution de nettoyage Arium™ permet d’éliminer efficacement les impuretés qui peuvent s’accumuler avec le temps pendant le traitement de l’eau.
Un nettoyage régulier permet non seulement d’éliminer les impuretés, mais également de prolonger la durée de vie des consommables et d’augmenter le débit.
Remplie et prête à l’emploi dans la seringue de nettoyage pratique, la solution de nettoyage peut être utilisée directement.
Spécification
50 ml | |
Kit de seringues de désinfection | |
Hypochlorite de sodium, peroxyde d’hydrogène, chlorure de sodium et acide hypochloreux |
Systèmes Arium Pro-DI, Pro-UF, Pro-UV et Pro-VF, Système Arium 611, Réservoir de pression Arium 613APV | |
Assainissement, désinfection et nettoyage des biofilms qui se forment pendant la purification de l’eau |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30