Learn More
Fisherbrand™ Cartouche AccuQuatro U Pack
Choisissez la cartouche adaptée à votre eau d’alimentation. Les cartouches AccuQuatro Fisher Scientific™ sont disponibles pour eau d’alimentation d’osmose inverse, déminéralisée ou à faible teneur en COT.
836.00€ - 1245.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Accu100
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
15479709
Afficher les documents
Fisherbrand™
RR100Q101
Cartouche AccuQuatro U pack, alimentation RO
836.00€
1 pièce
Expédition estimée: 29-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15489709
Afficher les documents
Fisherbrand™
RR100Q1KT
Kit de cartouches AccuQuatro U Pack avec filtre final 0,2 μm, alimentation RO
1060.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15499709
Afficher les documents
Fisherbrand™
RR100Q201
Cartouche AccuQuatro U pack, alimentation DI
897.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15409719
Afficher les documents
Fisherbrand™
RR100Q2KT
Kit de cartouches AccuQuatro U Pack avec filtre final 0,2 μm, alimentation déminéralisée
1245.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15419719
Afficher les documents
Fisherbrand™
RR100Q301
Cartouche U pack AccuQuatro, faible teneur en COT
974.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-09-2025
Description
  • Volume d’eau morte minimal
  • Production d’eau ultrapure exempte d’ions et de matières organiques
  • Choix de cartouches d’ultra-purification pour les types d’eau d’alimentation
Spécification
Spécification
Accu100
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Cartouche AccuQuatro U Pack