Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, ROX
Optimisé pour la chimie verte SYBR et contient tous les composants nécessaires pour effectuer la PCR quantitative, à l’exception des modèles et amorces.
Marque:  Thermo Scientific™ AB1162B
Code produit. 10137693
  • 2305.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le mélange 2X qPCR SYBR Green Mix contient des niveaux optimaux de colorant SYBR Green I actif et de l’ADN polymérase Thermo-Start fournis dans un tampon de réaction exclusif qui permet la détection de cibles à faible nombre de copies.
Les mélanges ABsolute qPCR SYBR Green Mix se déclinent en plusieurs versions : concentration élevée de colorant de référence ROX, faible concentration de colorant ROX, fluorescéine ou absence de colorant de référence. Un mélange Master Mix optimisé pour les instruments capillaires est également disponible.
  • Spécificité & haute sensibilité - Les Master Mixes contiennent l’enzyme de démarrage à chaud brevetée ADN polymérases Thermo-Start
  • Tampon optimisé contenant SYBR Green
  • Reproductibilité - Tous les Master Mixes subissent un contrôle de la qualité afin d’assurer la cohérence entre les lots
  • Large plage dynamique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Contenu :
• Mélange vert ROX QPCR SYBR ABsolute de 16 x 1,25 ml (2X)
• 100 μl de MgCl2 (1M)
Suffisant pour 1 600 réactions de 25 µl.
Stockage à -20°C
Élevé
ADN polymérase Taq
Système 7000, Système 7300, Système 7700, Système 7900HT, Système StepOnePlus™, Système StepOne™
Master Mix SYBR PCR en temps réel
1600 réactions de 25 μl chacune
Cycleurs qPCR
1600 réactions
16 x 1,25 ml
SYBR
qPCR
Étalon
ABsolute
1,600 reactions
Expression génétique, Génotypage, Validation d’ARNsi
2X
ADN, ADNdb
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3140353 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberAB1162B
Numéro de lot2845691 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberAB1162B
Numéro de lot2845695 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberAB1162B
Numéro de lot2852171 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberAB1162B
Numéro de lot2853726 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberAB1162B
Nom du produit
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, ROX > 1600 réactions