Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court de 9 mm, à ouverture large, silanisé
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
Marque: Fisherbrand™ 11 09 2178
Description
- 9 mm
- Filetage court
- Verre
- Large ouverture
- Transparent
Spécification
Silanisé | |
11,6 mm | |
1,8 ml | |
Non | |
Boîte en polypropylène | |
< 8 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Non |
transparent | |
verre | |
GC, HPLC | |
Filetage court | |
Cône interne | |
1,5 ml | |
32 mm | |
9 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Vidéos
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March Fr
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March En
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court de 9 mm, à ouverture large, silanisé > Silanisé, cône intérieur ,1.1 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu