Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court de 9 mm, à ouverture large, silanisé
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
51.80€ - 112.00€
Spécification
Description Silanisé
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau verre
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Volume (métrique) Modèle Marking Spot Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Modèle Marking Spot Prix Quantité et disponibilité  
11585894
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
11 09 1241
1,85 ml Non
63.10€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10670341
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
11 09 2178
1,8 ml Cône interne Non
112.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15562310
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
11 09 2131
1,85 ml Oui
51.80€
100 pièces
En stock
Description
  • 9 mm
  • Filetage court
  • Verre
  • Large ouverture
  • Transparent
Spécification
Spécification
Silanisé
11,6 mm
GC, HPLC
1,5 ml
32 mm
Transparent
verre
Filetage court
Fond plat
100
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court de 9 mm, à ouverture large, silanisé